Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffers und pHISA™ Anpassung
Artikelnummer. p-4521274
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Testkit für pH-Werte mit niedriger Ionstärke
pH-Puffer A
pH-Puffer B
pH-Wert Puffer C
pHISA Korrektur für niedrige Ionstärke-Einstellung
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11797767
Marke: Thermo Scientific™ 700402
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/entionisiertem Kesselspeise- und Brauchwasser.
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/deionisiertem Wasser, Kesselspeise- und Brauchwasser und anderen Wasserarten. Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.
Eigenschaften:
  • Verbessert die Messgenauigkeit
  • Reduziert Elektrodenabweichungen
  • Eliminiert Probenkontaminationen
Pure Water® pH-Testkit:
  • Das Kit enthält spezielle Puffer mit niedriger Ionenstärke zur Kalibrierung und einen Zusatzstoff zur pHISA™ Anpassung zum Erhöhen der Ionenstärke der Proben ohne den pH-Wert zu ändern
  • Zum Erzielen optimaler Ergebnisse wird die Verwendung einer qualitativ hochwertigen pH-Elektrode wie z.B. die Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH-Elektrode mit Glasschaft, Kat.- Nr. 8102BNUWP, empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material pH-Puffer B
Siedepunkt 100 °C
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.Empfohlen für Proben wie Brunnenwasser, Regenwasser, destilliertes/entionisiertes Wasser, Kesselspeisewasser und Wasser für Prozessanalysen.
Zur Verwendung mit (Geräte) pH -Messgerät und Elektrode
pH 4.1
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 4 x 475 mL
Verpackung Flasche
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.