Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffers und pHISA™ Anpassung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/deionisiertem Wasser, Kesselspeise- und Brauchwasser und anderen Wasserarten. Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.
Eigenschaften:
- Verbessert die Messgenauigkeit
- Reduziert Elektrodendrift
- Eliminiert Probenkontamination
Reinwasser pH-Testkit:
- Das Kit enthält spezielle Puffer mit niedriger Ionenstärke zur Kalibrierung und einen Zusatzstoff zur pHISA™ Anpassung zum Erhöhen der Ionenstärke der Proben ohne den pH-Wert zu ändern
- Zum Erzielen optimaler Ergebnisse wird die Verwendung einer qualitativ hochwertigen pH-Elektrode wie z. B. die Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH-Elektrode mit Glasschaft, Kat.- Nr. 8102BNUWP, empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | pH-Wert Puffer C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sorgt für schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinen und schwach ionischen Festigkeitswässern.Empfohlen für Proben wie Wasser, Regenwasser, destilliertes/deionisiertes Wasser, Kesselspeisewasser und Prozesswasser. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH -Messgerät und Elektrode |
| pH | 9.15 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 4 x 475 mL |
| Zusammensetzung | Wasser, Natriumborat, Kaliumchlorid, Natriumhydroxid |
| Verpackung | Flasche |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.