Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Schutzkappen für Leitfähigkeitszellen und Gelöstsauerstoff-Sonden
Diese Schutzvorrichtungen für Leitfähigkeitszellen und Sonden für gelösten Sauerstoff bieten zusätzlichen Schutz und Gewicht.
Marke: Thermo Scientific™ 081045
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ Schutzkappen für Leitfähigkeitszellen und gelösten Sauerstoffsonden bieten Sie zusätzlichen Schutz und Gewicht für Leitfähigkeitszellen und DO-Sonden. Verwenden Sie den gesamten Edelstahlschutz, wenn optimaler Schutz und optimales Gewicht erforderlich sind. Kombinieren Sie die Edelstahlkappe und die Kunststoffhülse, wenn das Gewicht für Eintauchen und Standardschutz erforderlich ist. Oder verwenden Sie den Schutz aus Kunststoff, wenn minimales Gewicht und minimaler Schutz erforderlich sind.
Zur Verwendung mit
- Leitfähigkeitszellen: 013005MD, 013010MD, 0130020MD, 013025MD, 013005A, 013010A und 013005D
- Sonden für gelösten Sauerstoff: 080510MD, 0830005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A und 083005D
Spezifikation
Kunststoff | |
Leitfähigkeitszellen, Sonden für gelösten Sauerstoff | |
Schutzkappen für Leitfähigkeitsmesszellen und Gelöstsauerstoff- Elektroden | |
Edelstahl, Kunststoff |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.