Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI214 pH/ion Bench Meter
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP, ion concentration and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI214 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
1422.00 € - 2258.00 €
Spezifikation
Ausgänge USB flash drive, computer or printer (STARA-106)
Netzteil Universal 100-240 V 50/60 Hz power supply with wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China outlets
Genauigkeit (ISE) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Genauigkeit (mV) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Genauigkeit (pH) ±0.002 pH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
30245776
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2140
pH/Ion Bench Meter with Stand
1422.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30245793
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2145
pH/Ion Bench Meter pH Kit
1970.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30245819
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2146
pH/Ion Bench Meter Ammonia Kit
2212.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30245803
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2147
pH/Ion Bench Meter Fluoride Kit
2258.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30245798
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2148
pH/Ion Bench Meter Sodium Kit
2176.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI214 pH/ion Bench Meter