missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 pH/ion and Conductivity Bench Meter with Stand

Designed to provide accurate and reliable pH, ORP, ion concentration, conductivity, TDS, salinity, resistivity and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.

1806.00 € - 2938.00 €

Spezifikation

Ausgänge USB flash drive, computer or printer (STARA-106)
Netzteil Universal 100-240 V 50/60 Hz power supply with wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China outlets
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±0.5% reading
Genauigkeit (ISE) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Genauigkeit (mV) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
30245787
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2150
pH/Ion/Conductivity Bench Meter with Stand
1806.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30245804
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2155
pH/Ion/Conductivity Bench Meter Standard Kit
2774.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30245814
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2156
pH/Ion/Conductivity Bench Meter Pure Water Kit
2938.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 pH/ion and Conductivity Bench Meter with Stand

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt