Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific Orion AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Pulverpack-Chemikalien lösen sich schnell in Lösung auf, sind leicht zu mischen und erfordern keine Rührstäbe oder Zerreiben. Jede Pulverpackung ist zum einfachen Öffnen des Beutels im Labor oder vor Ort eingekerbt. Pulverpackreagenzien messen Aluminium, Ammoniak, Chlor, Kupfer, Zyanid, DEHA, Eisen, Mangan, Molybdat, Nitrit, Phosphat, Silika und Sulfat.
- Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
- Kompatibel mit Orion™ AQUAfast™ Colorimetern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Phosphat (Ortho) |
| Methoden mit EPA-Zulassung | Trinkwasser:ASTM D515-88 (A)/Standardmethoden 4500-P E; Abwasser:Standardmethoden 4500-P E |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter |
| Enthält | 100 Phos3 Pulverpackungen |
| Verpackung | Powder Pack |
| Menge | 100 Tests |
| Bereich | 0,06 bis 2,5 mg/l PO4 |
| Empfohlenes Zubehör | AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24) |
| Testmethode | Phosphomolybdän/Ascorbinsäure |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.