Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden
Verwenden Sie für pH-Elektroden und Referenzelektroden Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 900003
115.53 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Orion Fülllösung für pH-Elektroden und Referenzelektroden. Versand in fünf 2 Unzen- (5 x 60 ml)-Flaschen.
Klicken Sie bitte hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS und Dateien mit Analysezertifikaten für Thermo Scientific™ Orion Lösungen herunterzuladen
- Die ROSS™ Fülllösung (810007) darf nur mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden verwendet werden, um eine Beschädigung der ROSS-Elektroden zu verhindern
- Wenn die Single-Junction-Referenzelektrode (900100) oder die Double-Junction-Referenzelektrode (900200) mit Orion ionenselektiven Elektroden (ISE) verwendet werden, kann die empfohlenen ISE-Fülllösung aus dem ISE-Benutzerhandbuch entnommen werden
Spezifikation
Double-Junction Sure-Flow-Referenzelektrode, Außenkammer | |
Fülllösungen für pH-Elektroden | |
60 mL |
Verwenden Sie mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden nur die ROSS Fülllösung (810007), um eine Beschädigung der ROSS Elektroden zu vermeiden. | |
Befüllung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
28Stunden
7Minuten
14Sekunden
40
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.