Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden
Artikelnummer. 11772168
Click to view available options
Art der Fülllösung:
A, B, C, D
Allgemeine Reinigung (C)
Ausspülen
Reinigung
Menge:
10/Pkg
25/Pkg
30 ml
60 mL
Siehe einzelne Komponenten
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
4 Stück
60 Milliliter
Artikelnummer. 11772168
Marke: Thermo Scientific™ 911110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden können Sie die korrekte Leistung der Elektrode wiederherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden in gebrauchsfertigen Beuteln können Sie das korrekte Leistungsverhalten der Elektrode wiederherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.
Reinigungslösungen:
  • Die Lösungen sind mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichnet, und jeder Buchstabe bezeichnet eine einzigartige Formulierung.
  • Reinigungslösung A dient zum Entfernen von Proteinverunreinigungen, Reinigungslösung B dient zum Entfernen von bakteriologischen Verunreinigungen, Reinigungslösung C dient zur allgemeinen Reinigung und Reinigungslösung D dient zum Entfernen von öl- und fetthaltigen Verunreinigungen
  • Die Flaschen umfassen ein kleines Becherglas, das die Lösung beinhaltet, sowie eine Kunststoffpipette, um die alte Elektrodenfülllösung zu entfernen.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Jeweils eine Flasche der Reinigungslösungen A, B, C und D
  • Ein Becherglas
  • Eine Pipette
Lagerungslösungen:
  • Die Lagerungslösung gewährleistet, dass die pH-Elektrode auch nach einer längeren Lagerung, einer Lagerung über Nacht und bei verschiedenen Proben ordnungsgemäß arbeitet.
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900021
Neue Artikelnummer: 900021-WA
Alte Artikelnummer: 900022
Neue Artikelnummer: 900022-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (SDB) austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 10 Beutel Spülungslösung für pH-Elektroden pro Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektrode
Typ pH-Reinigungslösung für Elektroden
Art der Fülllösung Ausspülen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode
Verpackung Pouch
Menge 10/Pkg
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.