Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen
Beschreibung
Mit farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen können Sie genaue und reproduzierbare pH-Kalibrierungen durchführen. Die Flaschen mit pH-Pufferlösung mit den pH-Werten 4.01, 5.00, 7.00 und 10.01 sind zum Gewährleisten einer einfachen Handhabung farbcodiert. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
Auf den Etiketten aller Orion™ pH-Pufferflaschen sind pH-/Temperaturtabellen für präzise Kalibrierungen und die NIST™-Rückverfolgbarkeit abgebildet. Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
- Die Pufferlösung pH 4,01 ist pink
- Die Pufferlösung pH 5,00 ist orange
- Die Pufferlösung pH 7,00 ist gelb
- Die Pufferlösung pH 10,01 ist blau
Die Pufferlösungen sind in 475 ml-Flaschen, als tragbarer 5er-Pack mit 5 x 60 ml-Flaschen (5 x 2 oz.), praktischen All-in-One-Pufferkits, 19 l (5 Gallonen) Containern und Einwegbeutel lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | pH Buffer, bottles |
| Farbe | Farblos |
| Beschreibung | Orion pH 6.86 buffer, 5x60mL bottles |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH -Messgerät und Elektrode |
| pH | 6,86 ± 0,01 pH |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 5 x 60 ml |
| Lösungstyp | Pufferlösung |
| Zusammensetzung | Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxan, Kaliumdihydrogenphosphat |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.