Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrat-Elektroden
Die Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP und Orion 9707BNWP Ionplus Nitrat-Elektroden ermöglichen die einfache, genaue und kostengünstige Messung von Nitrat in wässrigen Lösungen.
Marke: Thermo Scientific™ 9707BNWP
824.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP und Orion 9707BNWP Ionplus Nitrat-Elektroden ermöglichen die einfache, genaue und kostengünstige Messung von Nitrat in wässrigen Lösungen.
Die Nitrat-Elektrode Orion 9707BNWP Ionplus bietet zusätzliche Vorteile durch ihre integrierte Sure-Flow-Referenzelektrode.
- Katalognummern der Kalibrierstandards: 920706 – 0,1 M NaNO3; 920707 – 1000 ppm N; 930707 – 100 ppm N
- Erforderliche ISA Katalognummer: 930711 oder 930710/Nitrat-ISS
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Driftfreie Potenziale | |
ISE-Messgeräte |
Kombinationselektrode für Nitrat mit wasserfestem BNC-Verbindungsstück | |
Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität | |
Ionenselektive Kombinationselektrode |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.