Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Blei-Elektroden
Mit diesen Bleielektroden können Sie Blei-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Marke: Thermo Scientific™ 9482BN
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9482BN Blei- Halbzelle und der Orion 9682BNWP SureFlow Blei-Elektrode aus der Ionplus Serie können Bleiionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Elektrode Orion 9682BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten SureFlow- Referenzelektrode.
- Thermo Scientific™ Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
- In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann das SureFlow- Diaphragma durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden
- Die Blei-Halbzelle, zusammen mit der Orion 900200 Doppel-Diaphragma-Referenzelektrode verwendet, bietet die Vorteile eines Sure‑Flow™ Diaphragmas
- Katalognummern der Kalibrierstandards: 948206 – 0,1 M Pb (CIO4)2; 948207 – 0,1 M Na2SO4
- Erforderliche ISA‑Katalognummern: Siehe Bedienungsanleitung
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Driftfreie Potenziale | |
ISE-Messgeräte |
Mit BNC-Anschluss | |
Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität | |
Ionenselektive Bleielektrode, BNC-Verbindungsstück |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.