Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 Conductivity Bench Meters
Orion Lab Star EC112 conductivity bench meters measure conductivity, salinity or TDS with temperature, feature a large backlit display for easy viewability, and offer small footprint to save bench space. This conductivity meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing and data recording.
Marke:  Thermo Scientific™ LSTAR1120
698.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17791849
  • 787.92 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Measure conductivity, salinity or total dissolved solids with temperature using the Orion Lab Star EC112 conductivity bench meter. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save space, this meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when conductivity meter, salinity meter and TDS meter readings are complete. View active calibration logs with date and time, record key measurements using the 500-point data log with date and time, and output all logs to a printer or computer.
Merkmale des Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgeräts
  • Erschwingliches Leitfähigkeitsmessgerät für vereinfachte Leitfähigkeits-, Salinitäts- und TDS-Tests
  • Das Display zeigt gleichzeitig Leitfähigkeit, Zellkonstante, Temperatur und Temperaturkoeffizient für eine genaue Datenaufzeichnung an
  • Messen Sie die Leitfähigkeit von 0,00 µS bis 500,0 mS, 0,00 bis 80,0 ppt oder 0,00 bis 42,0 PSU Salinität, 0,00 ppm bis 500,0 ppt TDS und -5,0 bis 105,0 °C bzw. 23,0 bis 221,0 °F, zum Gewährleisten umfassender Messfunktionen
  • Durchführung von Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten und TDS-Kalibrierungen, einem Punkt (Salinität) und Einpunkt-Temperaturjustierung durch, um gute SOP-Konformität zu gewährleisten
  • Das große 5-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Anzeige und Aufzeichnung von Messungen
  • Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Die Stabilisierungsanzeigen auf dem Bildschirm und die Bereitschaftsanzeigen helfen bei der Identifizierung, wenn die Messwerte vollständig sind
  • Datum- und Zeitdaten-gestempelte Daten und Kalibrierprotokolle unterstützen die GLP-Konformität
  • Zeigen Sie aktive Leitfähigkeits-, Salinitäts-, TDS- und Temperaturkalibrierprotokolle mit Datum- und Zeitstempel an, um genaue, reproduzierbare Messungen zu gewährleisten
  • Verwenden Sie das 500-Punkte-Datenprotokoll mit Datum- und Zeitstempel, um wichtige Messungen aufzuzeichnen
  • Geben Sie Daten und Kalibrierprotokolle zur langfristigen Datenspeicherung an einen Drucker oder Computer aus
Messgeräte und Messgeräte-Kits
  • LStar1120 ist die Option für pH-Wert-Messgerät mit Ständer, mit der Sie Ihre Leitfähigkeitselektrode gesondert erwerben können
  • LStar1125 ist die Standardoption für Leitfähigkeitsmessgeräte-Kits für gängige Leitfähigkeitsproben in einem breiten Bereich von 1 µS/cm bis 20 mS/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeits-/Salinitäts-/TDS-Tischmessgerät mit Ständer
±0,5 % des Messwerts ± 1 LSD
Messgerät und Ständer, Auswahl und Kauf der Elektrode gesondert
Leitfähigkeitselektroden mit 2 und 4 Zellen
Leitfähigkeit, Salinität, TDS und Temperatur
1 Punkt Salinität, 1-5 Punkte TDS, 1 Punkt Temperatur
0,01, 0,1, 1 µS; 0,01, 0,1 mS
0 to 10 %/°C
0,00 bis 80,0 ppt; 0,00 bis 42,0 PSU
±0,5 % des Messwerts ± 1 LSD
0,01, 0,1, 1 ppm; 0,01, 0,1 ppt
0,40 bis 1,00
23,0 bis 221,0 °F
±0,3 °C, ±0,5 °F
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Ja
500 Datensätze mit Zeit- und Datumsstempel
Kontinuierliche, automatische und zeitgesteuerte Lesemodi
8-poliges MiniDIN für Leitfähigkeit mit integrierter ATC
IP 54
187,2 x 155,2 x 61,7 mm (7,37 x 6,11 x 2,43 Zoll)
1,54 lb.
Messgerät mit Elektrodenständer, PC-Kabel, Universal-Netzadapter
Computer oder Drucker (STARA-106)
Leitfähigkeit mit Temperatur, Salinität mit Temperatur, TDS mit Temperatur, Salinity with Temperature, TDS with Temperature
0,100 bis 10,00 cm-1
1-5 Punkte Leitfähigkeit
0,00 µS bis 500,0 mS
Linear (0 bis 10 %/°C) oder aus
15,0, 20,0, 25,0 oder 30,0 °C
0,01, 0,1 ppt; 0,01, 0,1 PSU
Natürliches Meerwasser (ppt) oder Practical Salinity Unit (PSU)
±0,5 % des Messwerts ± 1 LSD
-5,0°bis +105,0 °C
0,1 °C, 0,1 °F
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
5 Zoll-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Nicht flüchtig
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Auslesemodus
Alarm für fällige Kalibrierung
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
Universal-Netzadapter 100 bis 240 V, 50/60 Hz, mit Messgeräte-Dreharretierung und austauschbaren Wandsteckern für Steckdosen in den USA/Japan, Europa, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China
700 Gramm
3 Jahre Garantie auf das Messgerät