Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star DO Dissolved Oxygen Bench Meters
Orion Lab Star DO113 Tischmessgeräte für gelösten Sauerstoff messen DO als % Sättigung oder Konzentration mit Temperatur, verfügen über ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Ablesbarkeit und bieten eine kleine Stellfläche, um Platz auf dem Labortisch zu sparen. Dieses DO-Messgerät ist ideal für vereinfachte, kostengünstige Labortests und Datenaufzeichnungen.
889.43 € - 1396.95 €
Spezifikation
Ausgänge | Computer oder Drucker (STARA-106) |
---|---|
Measurement Modes | Gelöster Sauerstoff als prozentuale Sättigung mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als Konzentration in mg/l mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als Konzentration in ppm mit Temperatur, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature), Dissolved Oxygen (ppm with Temperature) |
Arten von Sensoren | Polarographisch |
Bereich (DO, polarographisch) | 0,0 bis 300,0 % Sättigung; 0,00 bis 30,0 mg/l oder ppm |
Auflösung (DO, polarographisch) | 0,1, 1 % Sättigung; 0,01, 0,1 mg/l oder ppm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Genauigkeit (DO, polarographisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Genauigkeit (DO, polarographisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17711859
|
Thermo Scientific™
LSTAR1130 |
Orion Lab Star DO113 Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff, mit Ständer | ±2 % Sättigung ±1 LSD; ±0,2 mg/l ± 1 LSD | Messgerät und Ständer, Auswahl und Kauf der Elektrode gesondert | Messgerät mit Elektrodenständer, PC-Kabel, Universal-Netzadapter |
889.43 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17721859
|
Thermo Scientific™
LSTAR1135 |
Orion Lab Star DO113 Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff | ±2 % Sättigung ± 1 LSD; ±0,2 mg/l oder ppm ± 1 LSD | Für eine Vielzahl von Proben für gelösten Sauerstoff einschließlich BSB (Adapter im Lieferumfang enthalten) | 083005MD polarographischer DO/ATC-Sensor mit Kalibrierhülse; 080513 DO-Sondenwartungskit; 080360 BOD-Adapter; Messgerät mit Elektrodenständer, PC-Kabel, Universal-Netzadapter |
1396.95 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Messen Sie mit dem Orion Lab Star DO113 DO-Tischmessgerät gelösten Sauerstoff als prozentuale Sättigung oder Konzentration in ppm oder mg/l mit Temperatur. Dieses DO-Messgerät bietet ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display für einfache Ablesbarkeit und eine geringe Stellfläche, um Platz auf dem Labortisch zu sparen, und ist ideal für vereinfachte, kostengünstige Tests. Verwenden Sie die Stabilisierungsanzeigen auf dem Bildschirm, um zu ermitteln, wann die DO-Messwerte vollständig sind. Zeigen Sie aktive Kalibrierprotokolle mit Datum- und Zeitstempel an, zeichnen Sie Schlüsselmessungen mit dem 500-Punkte-Datenprotokoll mit Datum- und Zeitstempel auf und geben Sie alle Protokolle an einen Drucker oder Computer aus.
Orion Lab Star DO113 DO Meter Features
- Budget-friendly DO meter for simplified dissolved oxygen as percent saturation or concentration testing
- Display shows dissolved oxygen, barometric pressure, temperature and salinity simultaneously for accurate data recording
- Measure 0.0 to 300.0 % saturation, 0.00 to 30.0 mg/L or ppm and -5.0 to 105.0 °C or 23.0 to 221.0 °F to ensure comprehensive measurement capabilities
- Perform 100% and 0% saturation calibrations, one point concentration calibration using a custom value (Winkler) and one point temperature adjustment calibrations for proficient SOP compliance
- Use automatic barometric pressure compensation for DO measurements with manual value entry in mmHg or bar
- Use automatic salinity compensation for DO measurements with value manual entry of 0.0 to 50.0 ppt
- Large 5 inch backlit display makes viewing and recording measurements easy
- Small meter footprint saves valuable bench space in your lab
- Onscreen stabilizing and ready indicators help identify when readings are complete
- Date and time data stamped data and calibration logs support GLP compliance
- View active DO and temperature calibration logs with date and time stamp to ensure accurate, reproducible measurements
- Use 500-point data log with date and time stamp to record key measurements
- Output data and calibration logs to a printer or computer for long-term data storage
Meter and Meter Kits
- LSTAR1130 is the DO meter and stand option, which allows you to purchase your DO electrode separately
- LSTAR1135 is the standard DO meter kit option, for a wide variety of dissolved oxygen samples including BOD with the included adapter
Spezifikation
Computer oder Drucker (STARA-106) | |
Polarographisch | |
0,1, 1 % Sättigung; 0,01, 0,1 mg/l oder ppm | |
100 % Sättigung, 0 % Sättigung, benutzerdefinierter Konzentrationswert | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
5 Zoll-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtig | |
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Auslesemodus | |
Alarm für fällige Kalibrierung | |
IP 54 | |
187,2 x 155,2 x 61,7 mm (7,37 x 6,11 x 2,43 Zoll) | |
1,54 lb. | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät |
Gelöster Sauerstoff als prozentuale Sättigung mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als Konzentration in mg/l mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als Konzentration in ppm mit Temperatur, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature), Dissolved Oxygen (ppm with Temperature) | |
0,0 bis 300,0 % Sättigung; 0,00 bis 30,0 mg/l oder ppm | |
400,0 bis 850,0 MPa (0,533 bis 1,133 bar) | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
±0,3 °C, ±0,5 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja | |
500 Datensätze mit Zeit- und Datumsstempel | |
Kontinuierliche, automatische und zeitgesteuerte Lesemodi | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universal-Netzadapter 100 bis 240 V, 50/60 Hz, mit Messgeräte-Dreharretierung und austauschbaren Wandsteckern für Steckdosen in den USA/Japan, Europa, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China | |
700 Gramm | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
0,0 bis 300,0 % Sättigung |