Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionenstärkeanpassung (Ionic Strength Adjustors, ISA) und Spezialreagenzien
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 930711
97.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11777527
  • 105.53 € / 475 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen. Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet.
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Die Ionenstärkeanpassung wird allen Proben und Standards hinzugefügt, um eine einheitliche Hintergrundionenstärke für genauere und reproduzierbarere Messergebnisse zu schaffen Die Reagenzien zur Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) und zur Ammoniak- pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) enthalten beide einen pH-empfindlichen blauen Farbstoff zur sofortigen Überprüfung des korrekten pH-Werts in Ammoniakproben und Standards, bei denen eine Messung des pH-Wertes nicht erforderlich ist. Die Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) verhindert die Komplexierung von Ammoniak und unterdrückt die Bildung von Metallhydroxiden. Dadurch kann der Gesamtammoniakgehalt in der Probe bestimmt werden, was die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert. Die Ammoniak-pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) eignet sich ideal für Ammoniakproben mit einer Konzentration von maximal 10 ppm, die keine metallischen Interferenzen enthalten.
Alle Ionenstärkeanpassungen und Spezialreagenzien werden als 1 Pint-Flasche (475 ml) vertrieben, außer:
  • Kat.- Nr. 941709: 2 x 1 Quart-Flaschen (2 x 1 Liter)
  • Kat.- Nr. 941609: 4 x1 Pint-Flaschen (4 x 475 ml)
  • Kat.- Nr. 940909: 1 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
  • Kat.- Nr. 940999: 4 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ppm
Ionenselektive Elektrode
Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet
475 mL
ISA für Fluoroborat-, Nitrat-, Perchlorat-Elektroden, 475 ml
Ionenselektive Elektroden (ISE)
Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Nitrate Ionic Strength Adjustor
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium Sulfate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCX1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number930711
ChargennummerBP1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog Number930711
ChargennummerBS1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2023 Catalog Number930711
ChargennummerAR1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2022 Catalog Number930711
ChargennummerAY1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/03/2022 Catalog Number930711
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    36
    Stunden
    22
    Minuten
    15
    Sekunden
    8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionenstärkeanpassung (Ionic Strength Adjustors, ISA) und Spezialreagenzien > Für Fluoroborat-, Nitrat- und Perchlorat-Ionenmessungen.2 M (NH4)2SO4.475mL.CAS-Nr.:(7783-20-2)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.