Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionenstärkeanpassung (Ionic Strength Adjustors, ISA) und Spezialreagenzien
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen. Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet.
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Die Ionenstärkeanpassung wird allen Proben und Standards hinzugefügt, um eine einheitliche Hintergrundionenstärke für genauere und reproduzierbarere Messergebnisse zu schaffen Die Reagenzien zur Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) und zur Ammoniak- pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) enthalten beide einen pH-empfindlichen blauen Farbstoff zur sofortigen Überprüfung des korrekten pH-Werts in Ammoniakproben und Standards, bei denen eine Messung des pH-Wertes nicht erforderlich ist. Die Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) verhindert die Komplexierung von Ammoniak und unterdrückt die Bildung von Metallhydroxiden. Dadurch kann der Gesamtammoniakgehalt in der Probe bestimmt werden, was die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert. Die Ammoniak-pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) eignet sich ideal für Ammoniakproben mit einer Konzentration von maximal 10 ppm, die keine metallischen Interferenzen enthalten.
Alle Ionenstärkeanpassungen und Spezialreagenzien werden als 1 Pint-Flasche (475 ml) vertrieben, außer:
- Kat.- Nr. 941709: 2 x 1 Quart-Flaschen (2 x 1 Liter)
- Kat.- Nr. 941609: 4 x1 Pint-Flaschen (4 x 475 ml)
- Kat.- Nr. 940909: 1 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
- Kat.- Nr. 940999: 4 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | ISA für Kalium-Elektrode, 475 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Elektrode |
| Typ | Ionenselektive Elektroden (ISE) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | 475 mL |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.