missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionenstärkeanpassung (Ionic Strength Adjustors, ISA) und Spezialreagenzien

Artikelnummer. 10039140
Click to view available options
Typ:
Ionenselektive Elektroden (ISE)
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ionenselektive Elektrode
Ionenselektive Elektrode, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Ionenselektive Elektrode, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Menge:
475 ml
475 mL
5 x 50 ml
3.8μL
4 x 475 ml
2 x 1 l
4 x 1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3.80 Liter
4 Stück
475 Milliliter
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10039140

Marke: Thermo Scientific™ 930710

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen.

Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen. Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet.

Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung

Die Ionenstärkeanpassung wird allen Proben und Standards hinzugefügt, um eine einheitliche Hintergrundionenstärke für genauere und reproduzierbarere Messergebnisse zu schaffen Die Reagenzien zur Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) und zur Ammoniak- pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) enthalten beide einen pH-empfindlichen blauen Farbstoff zur sofortigen Überprüfung des korrekten pH-Werts in Ammoniakproben und Standards, bei denen eine Messung des pH-Wertes nicht erforderlich ist. Die Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) verhindert die Komplexierung von Ammoniak und unterdrückt die Bildung von Metallhydroxiden. Dadurch kann der Gesamtammoniakgehalt in der Probe bestimmt werden, was die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert. Die Ammoniak-pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) eignet sich ideal für Ammoniakproben mit einer Konzentration von maximal 10 ppm, die keine metallischen Interferenzen enthalten.

Alle Ionenstärkeanpassungen und Spezialreagenzien werden als 1 Pint-Flasche (475 ml) vertrieben, außer:

  • Kat.- Nr. 941709: 2 x 1 Quart-Flaschen (2 x 1 Liter)
  • Kat.- Nr. 941609: 4 x1 Pint-Flaschen (4 x 475 ml)
  • Kat.- Nr. 940909: 1 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
  • Kat.- Nr. 940999: 4 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Lösung zur Unterdrückung von Nitrat-Interferenzen bei Nitrat-Elektroden
Zur Verwendung mit (Geräte) Ionenselektive Elektrode
Typ Ionenselektive Elektroden (ISE)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet
Verpackung Flasche
Menge 475 ml

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt