Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. p-4521283
Click to view available options
Konzentration:
0,1 M KCl
0,1 M NaCl
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
0,1 M
0,1 M NaBr
0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub>
0,1 M NaI
0,5 ppm als F mit TISAB II
0.1M
0.1 M
1 ppm
1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
10 ppm
10 ppm als Na
100 ppm
100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub>
100 ppm als Cl2
100 ppm als F
100 ppm als N
100 ppm als Na
1000 ppm
1000 ppm als CaCO3
1000 ppm als Cl
1000 ppm als N
1000 ppm als Na+ mit ISA
1 M NaCl
2 ppm
5 ppm als F mit TISAB II
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
475 Milliliter
Artikelnummer. 11757677
Marke: Thermo Scientific™ 951006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Ammonium
Konzentration: 0,1 M
Menge: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ammoniakstandard
Verpackung Flasche
Analysenzertifikat Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Ammonium Chloride
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Produktlinie Ammonia Ion Selective Electrodes Including 9512BNWP, 9512HPBNWP
Konzentration 0.1 M
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Geräte) Ionenselektive Kombinationselektroden
Lösungstyp Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Typ Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Menge 475 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.