Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Marke:  Thermo Scientific™ 941707
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12059957
  • 85.02 € / 475 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Chlorid
Konzentration: 100 ppm
Menge: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chloridstandard
Flasche
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Yes
Yes
Ionenselektive Chlorid-Elektroden
100 ppm
475 ml
Farblos
C of A Acceptance Range: 100.0 ppm +/- 0.5 ppm Sodium Chloride as Chloride
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Chloride Ion Selective Electrodes Including 9617BNWP, 9417BN, 9417SC
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.