Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 11787647
Click to view available options
Konzentration:
0,1 M KCl
0,1 M NaCl
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
0,1 M
0,1 M NaBr
0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub>
0,1 M NaI
0,5 ppm als F mit TISAB II
0.1M
0.1 M
1 ppm
1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
10 ppm
10 ppm als Na
100 ppm
100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub>
100 ppm als Cl2
100 ppm als F
100 ppm als N
100 ppm als Na
1000 ppm
1000 ppm als CaCO3
1000 ppm als Cl
1000 ppm als N
1000 ppm als Na+ mit ISA
1 M NaCl
2 ppm
5 ppm als F mit TISAB II
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
475 Milliliter
Artikelnummer. 11787647
Marke: Thermo Scientific™ 941105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Natrium
Konzentration: 10 ppm
Menge: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sodium Standard
Verpackung Flasche
Analysenzertifikat Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 10.0 ppm +/ 0.05 ppm Sodium Chloride as Sodium
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Produktlinie Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 10 ppm als Na
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Geräte) Ionenselektive Kombinationselektroden
Lösungstyp Standardlösung
Typ Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Menge 475 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.