Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 11777647
Click to view available options
Konzentration:
0,1 M KCl
0,1 M NaCl
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
0,1 M
0,1 M NaBr
0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub>
0,1 M NaI
0,5 ppm als F mit TISAB II
0.1M
0.1 M
1 ppm
1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
10 ppm
10 ppm als Na
100 ppm
100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub>
100 ppm als Cl2
100 ppm als F
100 ppm als N
100 ppm als Na
1000 ppm
1000 ppm als CaCO3
1000 ppm als Cl
1000 ppm als N
1000 ppm als Na+ mit ISA
1 M NaCl
2 ppm
5 ppm als F mit TISAB II
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
475 Milliliter
Artikelnummer. 11777647
Marke: Thermo Scientific™ 940916
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Standards in 475 ml-Flaschen (1 pint) geliefert.
Gewährleistung: Gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fluoride Standards Bulk Pack
Verpackung Flasche
Analysenzertifikat Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 0.50 ppm +/- 0.01 ppm Fluoride, 50:50 Premix of Standard to TISAB II (040906) and 5.0 ppm +/- 0.1 ppm Fluoride, 50:50 Premix of Standard to TISAB II (040908)
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Produktlinie Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoridionenselektive Kombinationselektroden
Lösungstyp Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Typ Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Menge 8 x 475 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.