Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Konzentration:
0,1 M KCl
0,1 M NaCl
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
0,1 M
0,1 M NaBr
0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub>
0,1 M NaI
0,5 ppm als F mit TISAB II
0.1M
0.1 M
1 ppm
1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
10 ppm
10 ppm als Na
100 ppm
100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub>
100 ppm als Cl2
100 ppm als F
100 ppm als N
100 ppm als Na
1000 ppm
1000 ppm als CaCO3
1000 ppm als Cl
1000 ppm als N
1000 ppm als Na+ mit ISA
1 M NaCl
2 ppm
5 ppm als F mit TISAB II
missing translation for 'unitSize'
1 Milliliter
1 Stück
475 Milliliter
Description
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Nitrat
Konzentration: 0,1 M
Menge: 475mL
Konzentration: 0,1 M
Menge: 475mL
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Nitrate Standard |
| Verpackung | Flasche |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.100 M +/- 0.002 M Potassium Nitrate |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Produktlinie | Nitrate Ion Selective Electrodes Including 9707BNWP, 9307BNWP |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0,1 M NaNO3 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nitrat-Ionenenselektive Elektrode |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.