Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Standards in 475 ml-Flaschen (1 pint) geliefert.
Gewährleistung: Gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sodium Known Addition KAP Kit |
| Verpackung | 4 Bottles (3 Bottles of 1 M NaCl Standard with ISA, 1 Bottle of ISA Solution) |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 1.000 M +/- 0.005 M Sodium Chloride |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Produktlinie | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Known addition kit - 3 x 475mL of 1M NaCl standard with ISA and 1 x 475mL ISA |
| Konzentration | 1 M NaCl |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Kombinationselektroden |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium Kap Analysis Standard with ISA
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium hydroxide,ammonium chloride
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.