Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Click to view available options
Konzentration:
0,1 M KCl
0,1 M NaCl
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
0,1 M
0,1 M NaBr
0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub>
0,1 M NaI
0,5 ppm als F mit TISAB II
0.1M
0.1 M
1 ppm
1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
10 ppm
10 ppm als Na
100 ppm
100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub>
100 ppm als Cl2
100 ppm als F
100 ppm als N
100 ppm als Na
1000 ppm
1000 ppm als CaCO3
1000 ppm als Cl
1000 ppm als N
1000 ppm als Na+ mit ISA
1 M NaCl
2 ppm
5 ppm als F mit TISAB II
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
475 Milliliter
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Fluorid
Konzentration: 1 ppm mit TISAB
Menge: 475mL
Konzentration: 1 ppm mit TISAB
Menge: 475mL
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fluoridstandard |
| Verpackung | Flasche |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.50 ppm +/- 0.01 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II) |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Produktlinie | Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
| Konzentration | 1 ppm |
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Fluorid-Elektroden |
| Lösungstyp | Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.