Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungsstreifen für ionenselektive Feststoffelektroden, 24/Packung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Zubehör für ionenselektive Elektroden mit Festkörper- und Kunststoffmembran.
Marke: Thermo Scientific™ 948201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Zubehör für ionenselektive Elektroden mit Festkörper- und Kunststoffmembran.
Elektrodengriffe werden in Kombination mit Kunststoffmembranen oder Halbzellen-Elektroden verwendet. Dank Reinigungsstreifen kann die Leistungsfähigkeit von Festkörper--, Halbzellen oder ionenselektiven Kombinationselektroden wieder hergestellt werden.Spezifikation
Reinigungsstreifen für ionenselektive Festkörperelektroden | |
Ionenselektive Elektrode | |
Zubehör für ionenselektive Elektroden (ISE) |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.