Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Hochleistungs-Ammoniakelektrode
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion™ Hochleistungs-Ammoniakelektrode, eine Ammoniakgas-Elektrode, gewährleistet ein besseres lineares Ansprechen bei niedrigen Konzentrationen und eine kürzere Ansprechzeit bei Ammoniakmessungen.
Merkmale:
- Schnelle Ansprechzeit von 1 Minute bei Probenkonzentrationen ab 1 ppm; die schnellen Resultate ermöglichen die Kombination mit einem automatischen Probengeber
- Die Führung am Elektrodenkörper sorgt dafür, dass die Membran bei der Montage sich nicht verdreht und nicht beschädigt wird.
- Auswahl zwischen vormontiertem Außenkörper mit Membrankappe oder losen Membranen
- Entwicklung neuer Abwasseranwendungen auf der Grundlage bekannter direkter und Additionsmesstechniken
- EPA-konforme Methode
Inhalt:
- Wasserdichter BNC-Anschluss
- 1 m-Kabel
- 20 Membranen, lose (951214)
- Ein vormontierter Außenkörper mit Membrankappe (951215)
- Zwei 60 ml-Flaschen, Elektrodenfülllösung (951209)
- Kappe für die Füllöffnung und Pinzette
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Beschreibung | Ammoniak-sensitive, ionenselektive Hochleistungeelektrode |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 12 mm |
| Art der Fülllösung | Fülllösung für Hochleistungs-Ammoniakelektrode |
| Internes Bezugssystem | Flüchtige Amine |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Material | Epoxid |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F bis 122 °F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 50 °C° |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.