Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gassensitive ISE-Membranen
Wählen Sie aus losen oder vormontierten Membranen für eine einfache Handhabung mit Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE-Membranen.
Marke:  Thermo Scientific™ 951205
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10758971
  • 189.00 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie zwischen losen oder vormontierten Membranen für eine einfache Handhabung mit Thermo Scientific™ Orion™ Gassensitive ISE-Membranen.
Frische Membranen gewährleisten optimale Arbeitsleistung mit gassensitiven ionenselektiven Elektroden. Es werden unterschiedliche Membranen für Standard- bzw. hochleistungsfähige Ammonium-Elektroden benötigt.
Spezifikation
Spezifikation
Gassensitive ISE-Membran
Standard-Ammoniak-Elektrode 9512BNWP, 9512
Gassensitive ISE-Membran
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.