Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Adapterkabel für Elektroden
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenadapterkabel zum Konvertieren einer Elektrode mit einem Anschluss in den erforderlichen Anschluss eines anderen Messgeräts.
Marke: Thermo Scientific™ 090034
Beschreibung
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenadapterkabel zum Konvertieren einer Elektrode mit einem Anschluss in den erforderlichen Anschluss eines anderen Messgeräts.
- Für Messgeräte mit BNC, US Standard, mit bestimmten LEMO, British, E DIN, Radiometer, 2 mm-Referenzpins oder abisolierten Elektrodeneingängen
- Die Elektroden müssen mit US Standard-, Schraub-, Karl Fisher oder BNC-Anschlüssen ausgestattet sein
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Messgeräte mit BNC-Anschluss | |
E DIN (Knick, Schott, WTW) |
E DIN (Knick, Schott, WTW), BNC, BNC an E DIN-Adapter | |
Elektrodenkabel |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Iodoacetamide, No-Weigh Format
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch hände gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/Arzt
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P330-Mund ausspülen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.