Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen
Artikelnummer. 10255772
Click to view available options
Zellkonstante:
0,475 cm^-1
0,475 cm^-1
0,55 cm^-1
Anschlusstypen:
Mini-DIN, 8-polig
Länge (angloamerikanisch) Kabel:
5 ft.
5 ft.
10 ft. .
20 ft. .
32 ft. .
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10255772
Marke: Thermo Scientific™ 013005MD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit unseren 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen, die unter einer Vielzahl von Bedingungen äußerst genau sind, können Sie Störungen durch Randfelder praktisch eliminieren.
Das moderne Design von Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen eliminiert Fehler durch ein inhomogenes Randfeld praktisch vollständig. Robust und äußerst präzise bei vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten.
DuraProbe Leitfähigkeitszellen mit 4 Elektroden bieten für anspruchsvolle Labor- und Industrieanwendungen die höchste Genauigkeit. Das Design mit 4 Elektroden kompensiert Elektrodenverunreinigungen, Kabel- und Anschlusswiderstände, Polarisierungsfehler und Störfehler durch Randfelder. Das aus Epoxydharz/Graphit gefertigte Zellenmaterial ist äußerst haltbar und chemisch widerstandsfähig. DuraProbe Leitfähigkeitszellen sind ideal für Leitfähigkeitsprüfproben mit weiten und standardmäßigen Leitfähigkeitsmessbereichen und schwierige Prüfproben wie Abwasser, Abflusswasser und Schlamm.
Merkmale:
  • Robuster Epoxidharzschaft
  • Graphit 4-Zellendesign
  • Integrierter Temperatursensor für temperaturkompensierte Leitfähigkeitsmessungen
Die DuraProbe Leitfähigkeitszellen 013005MD, 013010MD, 013020MD und 013025MD haben eine nominale Zellkonstante von 0,475 cm-1; der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die DuraProbe Leitfähigkeitszellen 013605MD und 013610MD haben eine nominale Zellkonstante von 0,55 cm-1; der Messbereich beträgt 10μ S/cm bis 200 mS/cm.
Kompatibel mit:
011008 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 100 μS/cm, 5 x 60 ml-Flaschen
01100910 Leitfähigkeitsstandard 147 μS/cm, 10 Beutel
011007 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 1413 μS/cm, 5 x 60 ml-Flaschen
01100710 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 1413 μS/cm, 10 Beutel
011006 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 12,9 mS/cm, 5 x 60 ml-Flaschen
01100610 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 12,9 mS/cm, 10 Beutel
011005 Leitfähigkeitsstandard 111 mS/cm, 5 x 60 ml-Flaschen
01100510 Leitfähigkeitsstandard 111 mS/cm, 10 Beutel
990106 Leitfähigkeitsstandard 0,1 M KCl, 1 x 475 ml
1010001 Kalibrierungswiderstands-Kit für Orion Star Leitfähigkeitsmessgeräte, 8-poliger Mini-DIN-Anschluss
081045 Kunststoff-Zellenschutz (für 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Empfohlen für:
Zur Verwendung vor Ort und im Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellkonstante 0,475 cm^-1
Anschlusstypen Mini-DIN, 8-polig
Zur Verwendung mit (Geräte) Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star und Versa Star Pro Leitfähigkeitsmessgeräte
Arten von Sensoren 4-Elektroden -Graphitzelle
Typ 4-Elektrodenleitfähigkeitszelle, Mini-DIN-Stecker
Beschreibung DuraProbe 4-zellige Leitfähigkeitssonde für Labor und Feld, 1,5 m
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0,59 in.
Durchmesser (metrisch) Körper 15 mm
Länge (angloamerikanisch) Kabel 5 ft.
Länge (metrisch) Kabel 1,5 m
Material Epoxidgehäuse
Messbereiche 1μS/cm zu 200mS/cm
Min. Immersion 35 mm
Lagerungsmethode Zwischen den Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wasser lagern, zur Lagerung über Nacht oder längerfristigen Lagerung gründlich abspülen und trocken aufbewahren
Sonde Leitfähigkeitssensor mit integriertem ATC-Temperatursensor
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.