Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde
Die Thermo Scientific™ Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät.
Marke:  Thermo Scientific™ 970899WP
1881.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10748781
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät.
Eigenschaften:
  • Polarographischer O2-Sensor plus elektronische Schaltung im oberen Teil der Sonde; wandelt zur direkten DO-Ablesung Stromstärke in Spannung um
  • Sonde kann an ein tragbares pH-Meter oder ein Tischgerät angeschlossen werden; DO-Messung im Bereich von 0 bis 14 ppm
  • Genauigkeit ± 0,05 ppm/2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert höher ist, bei 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) (Probentemperatur 10 °C der Kalibrierungstemperatur)
  • Korrektur für Membranpermeabilität und O2 durch dualen Thermokompensator
  • Ideal zur BSB-Messung: mitgelieferter Überlauftrichter passend für 300 ml BSB-Flasche; eingebauter magnetischer Rührstab
  • Leistung: 96 % Änderung in < 30 s; O2-Verbrauch 0,1 μg/h
  • Anschraubbares Membran-/Elektrolytmodul; kein Austauschen der Membran erforderlich – einfach nach ∽3 Monaten Gebrauch das Modul ersetzen
Bestellinformationen:
Gewicht 8 oz. (225 g); Abmessungen: Außendurchmesser 1,87 (48 mm) oben, Außendurchmesser 0,5 (13 mm) im Sensorabschnitt, Länge 9,62 (240 mm).
Ersatzteile:
  • Membran-/Elektrolytmodul 13-299-81
  • Batterien, Silberoxid, Type 10L14 (2 Stück pro Packung). 13-299-83
  • Überlauftrichter mit Rührstab 13-299-82
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei Silberoxidbatterien 10L14, zwei Membran-/Elektrolytmodule, Überlauftrichter mit eingebautem Rührstab, Kabel Länge 29,5 in. (75 cm) mit US-Standardanschluss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelöste Sauerstoff-Elektrode mit BNC-Anschluss
Sonde für gelösten Sauerstoff/BOD
0 bis 14 ppm
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde
DO-Elektrode, BNC-Anschluss
15 °C° bis 35 °C°
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.