Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards und -lösungen durch.
Marke: Thermo Scientific™ 01100610
47.64 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21695" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards und -lösungen durch. Wählen Sie aus einer kompletten Auswahl von Leitfähigkeitszubehör, einschließlich Leitfähigkeitsstandards und TDS-Standards (Total Dissolved Solids, insgesamt gelöste Feststoffe). Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.
Leitfähigkeitsstandards
- NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
- Erfüllen alle Anforderungen der Endanwender, einschließlich Anforderungen an die Laborqualität und DIN-Normen
- Temperaturtabellen der Leitfähigkeitsstandards sind in die Thermo Scientific Orion Messsoftware programmiert, die mit den automatischen Kalibrierfunktionen verwendet wird
Spezifikation
Leitfähigkeitsstandard | |
Pouch | |
Standardlösung | |
Yes | |
Orion pH-Messgerät | |
100°C | |
löslich |
7230 ppm as NaCl | |
10 x 15 mL | |
Durchsichtig | |
Leitfähigkeitsstandard | |
4.75 to 7.75 | |
12.9 mS/cm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.