Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör
Artikelnummer. 10075463
Click to view available options
Verpackung:
Flasche
Flaschen
Pouch
Leitfähigkeit:
100 μS/cm
111,9 mS/cm
12,9 mS
12.9 mS/cm
1413 μS/cm
1413 μS/cm
147 μS/cm
Packungsgröße:
10 Stück
475 Milliliter
5 Stück
Artikelnummer. 10075463
Marke: Thermo Scientific™ O11005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit diesen Leitfähigkeitsstandards und Lösungen durch. Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards und -lösungen durch. Wählen Sie aus einer kompletten Auswahl von Leitfähigkeitszubehör, einschließlich Leitfähigkeitsstandards und TDS-Standards (Total Dissolved Solids, insgesamt gelöste Feststoffe). Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.
Leitfähigkeitsstandards
  • NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
  • Erfüllen alle Anforderungen der Endanwender, einschließlich Anforderungen an die Laborqualität und DIN-Normen
  • Temperaturtabellen der Leitfähigkeitsstandards sind in die Thermo Scientific Orion Messsoftware programmiert, die mit den automatischen Kalibrierfunktionen verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Leitfähigkeitsstandard
Verpackung Flaschen
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Leitfähigkeit 111,9 mS/cm
Farbe Durchsichtig
pH 10 to 12
Siedepunkt 100°C
Löslichkeit löslich
Lösungstyp Standardlösung
Typ Leitfähigkeitsstandard
Menge 5 x 60 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.