Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Chlor-Elektroden
Diese Chlorelektroden dienen der schnellen und präzisen Messung des Restgehalts des Gesamtchlors.
Marke: Thermo Scientific™ 9770BNWP
559.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9770BNWP Chlor-Elektrode können Chlorrückstände schnell und genau gemessen werden.
Sämtliche Formen von Chlorrückständen werden gemessen, wie z. B. freies Chlor, Hypochlorit sowie an Stickstoffverbindungen gebundenes Chlor.
Die Methode erlaubt die rasche Analyse am Ort der Probenahme. So lassen sich fälschlich niedrige Messwerte aufgrund eines Verlusts an Cl2 vermeiden.
- Die Methode erfordert vor der Messung die Zugabe von zwei Reagenzien zur Probe
- Die Elektrode hat eine Steigung von etwa +29 mV pro Dekade Konzentrationsanstieg
- Katalognummern der Kalibrierstandards: 100 ppm als Cl2 (977007)
- Erforderliche ISA Katalognummer: 977010 Iodidreagens; 977011 Säurereagens
Spezifikation
BNC, wasserdicht | |
Wasserdichter BNC-Anschluss | |
ISE-Messgeräte | |
Ionenselektive Kombinationselektrode |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.