Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ Methoden, USB-Stick
Nutzen Sie die auf diesem USB-Speicherstick enthaltenen über 260 vorprogrammierte Methoden; Kompatibel mit mehreren führenden Reagenzienmarken.
Marke:  Thermo Scientific™ AQ0USB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 14805071
  • 67.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ Methods USB-Stick enthält über 260 vorprogrammierte Methoden.
  • Kompatibel mit AquaMate 8000 UV-Vis- und AquaMate 7000 VIS-Spektralphotometer.
Spezifikation
Spezifikation
USB-Memorystick
Zubehör für Orion AquaMate
Mehr als 260 vorprogrammierte Methoden, die mit mehreren führenden Reagenzienmarken kompatibel sind