Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Prüfreagenzien und flüssige Reagenzien
Artikelnummer. 11722188
Click to view available options
Typ:
Ammoniak
COD Mittlerer Bereich
COD Oberer Bereich
COD Unterer Bereich
CSB;
Fluorid
Mangan
Nitrat
Phosphat
Stickstoff, gesamt
pH
Bereich:
0 bis 15000 mg/l O2
0 bis 1500 mg/l O2
0 bis 150 mg/l O2
0,01 bis 0,7 mg/l Mn
0,02 bis 1,1 mg/l P
0,02 bis 1,6 mg/l P
0,02 bis 2,5 mg/l N
0,05 bis 2 mg/l F
0,06 bis 5 mg/l PO4
0,5 bis 25 mg/l N
1 bis 30 mg/l N
1 bis 50 mg/l N
5 bis 150 mg/l N
pH 6,5 bis 8,4
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
2 Stück
25 Stück
25 Tests
50 Stück
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11722188
Brand: Thermo Scientific™ CODH00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flüssigreagenzien, Verdau- und Reaktionsröhrchen können Sie kolorimetrische Tests einschließlich Fluorid, CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphat durchführen.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Aufschlussröhrchen, Reaktionsröhrchen und flüssigen Reagenzien mit den Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralfotometern. Aufschluss- und Reaktionsröhrchen enthalten die genaue Menge an Reagenzien, bestehen aus optischem Spezialglas und passen zum Orion™ AQUAfast COD165 Thermoreaktor. Aufschlussröhrchen messen den CSB-Wert, den Gesamtstickstoff und das Gesamtphosphat. Reaktionsröhrchen messen Ammoniak, Nitrat und Phosphat. Flüssige Reagenzien vermischen sich schnell und einfach in der Lösung und messen Fluorid (SPADN), Hydrazin und den pH-Wert.
Veränderungen des Nährstoffgehalts können das empfindliche Gleichgewicht von Ökosystemen stören und das Trinkwasser verschmutzen. Mit Röhrchentests lassen sich die Konzentrationen von Spezies in Proben leicht bestimmen.
Neue Aufschlussröhrchen- und Reaktionsröhrchentests sind im Orion AQ3700 Messgerät vorprogrammiert. Einige der aufgeführten Tests bestehen nur aus flüssigen Komponenten, wie unser AC2009 SPADNS Test für Fluorid, während andere aus flüssigen und pulverförmigen oder flüssigen und tablettenförmigen Reagenzien bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung CSB, High Range , EPA zugelassenen Methode; 0 - 1500mg / l
Methoden mit EPA-Zulassung WW
Format Verdauröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Enthält 25 Dichromat/H2SO4 Aufschlussröhrchen
Menge 25 Magazine
Bereich 0 bis 1500 mg/l O2
Empfohlenes Zubehör AQUAfast COD165 Thermoreaktor (Kat.Nr. COD165)
Testmethode Dichromat/H2SO4
Typ CSB;
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(I) sulphate, potassium dichromate
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.