Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Mit den praktischen, schnell auflösenden Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Reagenztabletten können Sie kolorimetrische Messungen gängiger Wasserparameter durchführen
Marke: Thermo Scientific™ AC2007
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Diese praktischen, schnell auflösenden Tabletten können den Proben präzise hinzugefügt werden, ohne dass Reagenz in der Verpackung verbleibt. Die Tabletten sind sehr stabil und weisen eine lange Haltbarkeit auf. Tablettenreagenzien dienen zum Messen von Alkalinität, Aluminium, Ammoniak, Bor, Chlorid, Chlor, Chlordioxid, Kupfer, DEHA, Härte, Hydrazin, Wasserstoffperoxid, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Ozon, pH-Wert, Phosphat, Kalium, Silika, Sulfat, Sulfid und Zink.
Nitrat | |
Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter | |
50 x Nitrit HR Nr. 1-Tabletten, 50 x Nitrit HR Nr. 2-Tabletten | |
Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser | |
1 bis 40 mg / L | |
50 Tests |
Tablet | |
Nitrat | |
Zinkreduzierung | |
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat.Nr. AC2V24) | |
Trinkwasser:ASTM D3867-90 (B)/Standardmethoden 4500-NO3-E; Abwasser:ASTM D3867-04 (B)/Standardmethoden 4500-NO3-E |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.