Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 Trübungsmessgerät
Nutzen Sie die doppelte LED-Lichtquelle und die gemäß US EPA-Testvorschriften zugelassenen Trink-/Abwassermethoden, die Ihnen dieses Trübungsmessgerät bietet
Marke: Thermo Scientific™ AQ4500
Benachrichtigungen:
Ersatz-Kalibrierstandards für AQ4500 (AC45ST) und Ersatzfläschchen können in einem Paket mit 12 Stück (AC2T24) nachbestellt werden. Silikonöl und -tuch (AC45S1) ebenfalls erhältlich.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 Trübungsmessgerät, inklusive doppelter Lichtquelle und Trink-/Abwassermethoden gemäß US EPA-Testvorschriften, können Sie weitere Funktionen nutzen. Halten Sie Schritt mit sich ändernden Regulierungsprotokollen, indem Sie eine Weißlicht-LED verwenden, um die Anforderungen nach EPA 180.1 zu erfüllen oder eine Infrarot-LED (IR), um die Anforderungen nach ISO 7027 zu erfüllen. Wählen Sie aus verschiedenen Messmodi, z. B. EPA 180.1, ISO für nephelometrische Messungen, ISO für Absorptionsmessungen, % Transmission, EBC und ASBC. Dieses wasserdichte Messgerät der Schutzklasse IP67 zeichnet 100 Datenwerte auf. Bei gelegentlicher Nutzung beträgt die Akkulaufzeit im Durchschnitt 2.500 Stunden.
Sie können Daten im internen Speicher aufzeichnen oder ein AQ4Cbl-Kabel bestellen, um Daten an einen Drucker zu senden oder Ergebnisse mit Zeit-/Datumsstempel an einen Computer zu übertragen.
- U.S. US EPA-Zulassung für Trinkwassertests gemäß 40 CFR Teil 141, Band 74, Nr. 147, Montag, 3. August 2009. Bestimmungen und Vorschriften S. 38351-38356
- Doppelquelle gemäß EPA 180.1 und ISO 7027
- Nephelometrische und ratiometrische Messungen mit automatischer Messbereichseinstellung
- Tragbares Trübungsmessgerät, wasserdicht gemäß IP67
- Messwerte im Bereich von 0 bis 1000 NTU in verschiedenen Maßeinheiten: NTU, FTU, FNU, ASBC oder EBC
Im Lieferumfang enthalten:
- AQ4500 Messgerät
- Satz mit 5 USEPA-zugelassenen primären Kalibrierstandards
- 7 Glasfläschchen
- Bedienungsanleitung
- Transportkoffer
Spezifikation
Trübungsmessgerät | |
LED | |
Turbidimeter und Kalibrier-Kit | |
180,1 | |
ISO 7027 |
LED, mehrfach | |
Ja | |
2500 Stunden | |
US EPA-Zulassung für Trinkwassertests gemäß 40 CFR Teil 141, Band 74, Nr. 147, Montag, 3. August 2009.Regeln und Vorschriften pg 38351-38356.EPA 180.1 und ISO 7032 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.