Learn More
Thermo Scientific™ Gassensitive Orion™ ISE-Ammoniakelektroden
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ Gassensitiven ISE-Ammoniakelektrode erhalten Sie schnelle, zuverlässige und präzise Messungen von gelöstem Ammoniak in wässrigen Lösungen.
Marke: Thermo Scientific™ 9512BNWP
625.54 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ gassensitiven ISE-Ammoniakelektrode erhalten Sie schnelle, zuverlässige und präzise Messungen von gelöstem Ammoniak in wässrigen Lösungen.
Ammonia is an important aspect of wastewater and environmental management. The 9512BNWP complies with SM 4500-NH3 D-1997 or E-1997; ASTM D1426-08 (B).
Features:
- 9512BNWP features a hydrophobic gas-permeable membrane technology for use with either loose membrane 951204 or pre-assembled membrane caps 951205. Good for samples with > 0.1 mg/L ammonia.
Solutions required:
- Standards
- 951006 0.1 M NH4Cl standard, 475 mL bottle
- 951007 1000 ppm ammonia as nitrogen standard, 475 mL bottle
- 951207 100 ppm ammonia as nitrogen standard, 475 mL bottle
- ISA
- 951211 Ammonia ISA with blue dye, 475 mL bottle
- Electrode fill solution
- 951202 Electrode filling solution, 60 ml bottle
- Storage solution
- 951213 Ammonia electrode storage solution, 475 mL bottle
Consumables required:
- Membranes
- 951204 Loose membranes for standard electrodes, box of 20
- 951205 Bonded membranes for standard electrodes, pack of 3
- Items included with
- 951202 Electrode filling solution, 60 mL 1 bottle
- 951204 Loose membranes, box of 20. 2 boxes
Warranty period:
- 12 months from date of purchase
Spezifikation
BNC, wasserdicht | |
5,87 in. | |
15.1 cm | |
Epoxid | |
32 °F bis 122 °F | |
0 °C° bis 50 °C° |
Gassensitive ISE-Ammoniakelektrode | |
61 cm (29,5 in.) | |
75 cm | |
Bereiche:1.0 bis 5 x 10E7M | |
Gassensitive Ammoniak-Kombinationselektrode | |
Ammoniakgassensitive ISE-Elektrode |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.