Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN Mikro-pH-Elektrode
Artikelnummer. 10222781
Click to view available options
Internes Bezugssystem:
Einzel-Diaphragma Ag/AgCl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10222781
Marke: Thermo Scientific™ 9863BN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Messung des pH-Werts durch Durchstechen von Septa mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN Mikro-pH-Elektrode, einer Kombinationselektrode bestehend aus einem Glasschaft mit einer Nadelspitze (16 Gauge) mit Schrägschliff.
Messung des pH-Werts durch Durchstechen von Septa mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN Mikro-pH-Elektrode, einer Kombinationselektrode bestehend aus einem Glasschaft mit einer Nadelspitze (16 Gauge) mit Schrägschliff.
Inhalt:
  • 60 ml-Flasche, Elektroden-Fülllösung, 900011
Empfohlen für:
  • Durchstechen von Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mikro-pH-Elektrode
Diaphragma Keramik
Material Glas
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Elektrode Kombinationselektrode mit Nadelspitze mit Schrägschliff; Spitze: 40 x 1,7 mm
Art der Fülllösung 4M KCl mit Ag/AgCl, Orion Kat.-Nr. 900011
Internes Bezugssystem Einzel-Diaphragma Ag/AgCl
Max. Immersion 3 mm
Präzision 0,02
Lagerungsbedingungen Zur Gewährleistung eines schnellen Ansprechverhaltens und freien Durchflusses durch das Diaphragma dürfen die Membran und das Bezugssystem nicht austrocknen. Die Elektrode stets vor der Lagerung reinigen. Kurzfristige Lagerung (bis zu eine Woche): Die Elektrode in Lagerungslösung für pH-Elektroden eintauchen, Kat.-Nr. Nr. 910001. Decken Sie die Füllöffnung zur Vermeidung von Kristallisation der Fülllösung ab, wenn die Elektrode gelagert wird, und öffnen Sie die Füllöffnung bei der Kalibrierung und Messung. Langfristige Lagerung (länger als eine Woche): Die Elektrode füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Die Elektrode im Schutzglasröhrchen aufbewahren, das mit einigen Tropfen Aufbewahrungslösung gefüllt ist. Eine gelagerte Elektrode muss vor der Benutzung wie eine neue Elektrode präpariert werden.
Länge (angloamerikanisch) 5,39 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 15,2 m (3,28 ft.)
Länge (metrisch) 137 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (metrisch) Verschluss 1,7 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.