Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN Mikro-pH-Elektrode
Die Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN Mikro-pH-Elektrode misst den pH-Wert in NMR-Zellen präzise.
Marke: Thermo Scientific™ 9826BN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN Mikro-pH-Elektrode misst den pH-Wert in NMR-Zellen präzise.
Inhalt:- Orion Elektrodenfülllösung 900011
Empfohlen für:
- Für NMR-Zellen
Spezifikation
Mikro-pH-Elektrode | |
Glas | |
Lange Kombinationselektrode für NMR-Zellen; 288 x 6 mm | |
Ag/AgCl | |
0,02 | |
61 cm (8,98 in.) | |
228 mm | |
0,24 in | |
2,5 mm |
Keramik | |
0 °C bis 80 °C | |
4 M KCl mit Ag/AgCl, Orion Kat.-Nr. 900011 | |
2 mm | |
Zur Gewährleistung eines schnellen Ansprechverhaltens und freien Durchflusses durch das Diaphragma dürfen die Membran und das Bezugssystem nicht austrocknen. Die Elektrode stets vor der Lagerung reinigen. Kurzfristige Lagerung (bis zu eine Woche): Die Elektrode in Lagerungslösung für pH-Elektroden eintauchen, Kat.-Nr. 910001 Decken Sie die Füllöffnung zur Vermeidung von Kristallisation der Fülllösung ab, wenn die Elektrode gelagert wird, und öffnen Sie die Füllöffnung bei der Kalibrierung und Messung. Langfristige Lagerung (länger als eine Woche): Die Elektrode füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Die Elektrode im Schutzglasröhrchen aufbewahren, das mit einigen Tropfen Aufbewahrungslösung gefüllt ist. Vor dem Einsatz der Elektrode ist sie als neue Elektrode vorzubereiten. | |
15,2 m (3,28 ft.) | |
1 m | |
6 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.