Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ 3-in-1 pH / ATC- Elektrode
Die Orion Triode 3-in-1 pH / ATC- Elektrode 9157BNMD von Thermo Scientific™ ist sowohl ideal für Feldanwendungen als auch für Einsätze in festen Anlagen geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 9157BN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Die Orion Triode 3-in-1 pH / ATC- Elektrode 9157BNMD von Thermo Scientific™ ist sowohl ideal für Feldanwendungen als auch für Einsätze in festen Anlagen geeignet.
Eigenschaften:- Material: Epoxidharzschaft
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0 bis 90 °C
- Verbindung: Glasfaser
- Bezugssystem: Ag/AgCl
- Mit internem Ag / AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
Im Lieferumfang enthalten:
- Eine 60 ml-Flasche mit Lösungspuffer 900011
- Abmessungen: 120 x 12mm
- Durchmesser der Verschlusskappe: 16mm
Spezifikation
BNC-Verbindungsstück, Glasfaser-Diaphragma, nachfüllbar | |
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Sonde, BNC-Verbindungsstück | |
Orion pH-Messgerät (Außen- oder Inneneinsatz) | |
32 ° bis 194 ° F | |
120 mm | |
12 mm |
BNC-Anschluss | |
Epoxid | |
0 °C° bis 90 °C° | |
Ideal für die Verwendung in Anlagen und für Feldanwendungen. | |
Ag/AgCl | |
4,7 in. | |
0.47 Zoll | |
16mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.