Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma
Führen Sie Anwendungen mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma durch, einem widerstandsfähigen Epoxidschaft und wartungsarmen Gel.
Marke: Thermo Scientific™ 9156DJWP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19364kg
Beschreibung
Führen Sie Anwendungen mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma durch, einem widerstandsfähigen Epoxidschaft und wartungsarmen Gel.
Bestellinformationen:
- 9156DJWP
Spezifikation
pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma | |
Epoxidschaft | |
0°bis 60 °C | |
Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma | |
In Orion-Aufbewahrungslösung 910001 für pH-Elektroden aufbewahren | |
4,7 in. | |
61 cm (0,47 in.) |
Wick | |
0 bis14 | |
pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma | |
0,02 | |
32 bis 140 °F | |
120 mm | |
12 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.