Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-Elektrode/-Elektrode mit automatischer Temperaturkompensation
Verwenden Sie die sehr vielseitige Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-Zoll-1 pH/automatische Temperatur-Kompensationssonde im Gelände oder im Werk.
Marke: Thermo Scientific™ 9107BN
223.41 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die äußerst vielseitige Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-/automatische Temperaturausgleichssonde vor Ort oder in einer Anlage. Die Sonde enthält eine wartungsarme, gelgefüllte Elektrode mit integrierter ATC.
Eigenschaften:
- Material: Widerstandsfähig durch Epoxydharzschaft
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0 bis 90 °C
- Bezugssystem: Ag/AgCl
- Diaphragma: Wick
- Mit internem Ag / AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
Empfohlen für die Verwendung mit:
9107BN & 9107WP = ATC für Orion A/A+ Modelle 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC für Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Abmessungen:
110 x 12 mm, Verschlussdurchmesser: 16mm
Spezifikation
pH / ATC Triode | |
Orion A/A+ Modelle 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, 920 | |
0 °C bis 80 °C | |
0 bis 14 | |
12 mm | |
Wick | |
120 mm | |
32 bis 176 °F | |
1 m |
Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/automatische Temperaturkompensation (9107BN) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet. | |
Epoxid | |
pH/ATC-Sonde, BNC-Anschluss | |
0.47 Zoll | |
16 mm | |
4,7 in. | |
Ag/AgCl | |
BNC-Anschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.