Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9102DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma
Die Thermo Scientific™ Orion™ 9102DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma ist eine genaue und zuverlässige Kombinationselektrode mit Glasschaft.
Marca: Thermo Scientific™ 9102DJWP
167.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descrizione
Die Thermo Scientific™ Orion™ 9102DJWP pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma ist eine genaue und zuverlässige Kombinationselektrode mit Glasschaft. Diese Elektrode besitzt eine überlegene Messstabilität, schnelleres Ansprechverhalten, höhere Genauigkeit, längere Lebensdauer, geringere Langzeitdrift und reproduzierbarere Ergebnisse.
Inhalt:
- 60 ml-Flasche Elektrodenfülllösung, Orion 910008
Specifica
pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma | |
Keramik | |
0 bis 14 | |
pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma | |
Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma | |
In Orion Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden (900011) lagern | |
4,7 in. | |
0.47 Zoll |
BNC, wasserdicht | |
Glasschaft | |
0°bis 60 °C | |
3 M KCl | |
0,02 | |
32 °F bis 140 °F | |
120 mm | |
12 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.