Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure-Flow™ pH-Elektrode
Thermo Scientific™ Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure-Flow™ pH-Elektroden eignen sich für Messungen allgemeiner pH-Proben sowie viskoser oder kolloidaler Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 8175BNWP
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure Flow™ pH-Elektroden eignen sich mit ihrem Schliffdiaphragma mit freiem Durchfluss für Messungen allgemeiner pH-Proben sowie viskoser bzw. kolloidaler Proben.
Im Lieferumfang enthalten:
- Abnehmbarer Kegelmembranschutz
- 60 ml-Flasche mit ROSS Fülllösung für Elektroden, 810007
Spezifikation
Sure-Flow pH-Elektrode | |
Sure-Flow | |
0 bis 14 | |
pH-Elektrode | |
Abnehmbarer Kegelmembranschutz, 60 ml-Flasche mit ROSS Elektroden-Fülllösung | |
0,01 | |
Semi-Mikro |
BNC-Anschluss | |
Epoxidschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
3 M KCl | |
ROSS | |
32 bis 212 °F | |
16 mm |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.