Learn More
ABEBA™ Original Plus Schwarze Arbeitsclogs OB
Die ABEBAtrade; Original Plus schwarzen Arbeitsclogs OB sind waschbar bei 30 Grad und verfügen über einen faltbaren Fersenriemen sowie eine rutschfeste TPU-Außensohle.
58.27 € - 68.95 €
Spezifikation
Schnallenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
Verschlusstyp | Faltbarer Fersenriemen |
Farbe | Schwarz |
Material | Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16348191
|
ABEBA™
37531-36 |
36 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358191
|
ABEBA™
37531/37 |
37 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368191
|
ABEBA™
37531-38 |
38 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378191
|
ABEBA™
37531/39 |
39 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388191
|
ABEBA™
37531-40 |
40 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398191
|
ABEBA™
37531-41 |
41 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308201
|
ABEBA™
37531/42 |
42 |
68.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliQualität, Komfort, Langlebigkeit/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Edelstahl | |
Faltbarer Fersenriemen | |
Mikrofaser | |
Thermoplastisches Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Schwarz | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Clogs | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |