Learn More
Corning™ Organoid Zahlsoftware für den Corning™ Zellzähler
Präzise – unterstützt durch maschinelles Lernen künstlicher Intelligenz.
Marke: Corning™ 6749-OC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
Die Organoid Zählsoftware wird mit einer 0,2 mm, 20 μl-Zählkammer und einem alphanumerischen Zugangscode geliefert. Mit dieser Softwareerweiterung können die Anwender des Corning™ Zellzählers Daten von 3D-Zellkulturen basierend auf der Morphologie der Struktur schnell erfassen. Die Ergebnisse werden über die intuitive Bedienfläche angezeigt oder per Fernzugriff über die Cloud-Anmeldung abgerufen. Unbegrenzte Speicherkapazität.
- Präzise – unterstützt durch maschinelles Lernen künstlicher Intelligenz
- Multi-informativ – Organoide pro Milliliter Lösungs- und Flächendaten
- Schnelle Analyse in drei Sekunden dank Cloud-basierter Verarbeitung
- Kostengünstig und vielseitig – kompatibel mit standardmäßigen 0,1 mm- und 0,2 mm-Zählkammern. Keine Verbrauchsmaterialien erforderlich
Spezifikation
Zellzähler-Software | |
Corning™ Zellzähler | |
0,2 mm, 20 μl, Zählkammer und alphanumerischer Zugangscode |