Learn More
Fisherbrand™ ORC-Kartuschen
Artikelnummer. 11984159 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
Flussrate: 60 l/h
Artikelnummer. 11984159
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zur Entfernung von unangenehmem Chlorgeschmack und -geruch aus Wasser. Fisherbrand™ ORC Kartuschen gewährleisten ein konstantes und garantiertes Leistungsniveau.
  • Feingemahlener Kohlenstoff zur Abscheidung von 100 % Chlor und 98 % an organischen Stoffen
  • Kein elektrischer Anschluss erforderlich
Spezifikation
Flussrate 60 l/h
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Wasseraufbereitung
Modell ORC
Druck 3 bar
Menge Je 1
Betriebstemperatur (metrisch) 10 °C° bis 40 °C°
Typ Kartusche
Höhe (metrisch) 500 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Nettogewicht (metrisch) 1,2 kg