Learn More
Edmund Buhler KREISSCHUETTLER ROTATEST 560
Rich, robust orbital shaker features reciprocating movement, orbital, reciprocating and orbital combination.
Marke:  Edmund Buhler 6125 000
Artikelnummer. 11834251
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Crosschuettler Rotatest 560
  • Speed ​​15 to 300 rpm; Amplitude 26 mm; Antiskid plate 56 x 40 cm; Maximum load 30 kg; Shaker plate 400; Max. Load 15 Kg
  • Platform agitators 2 to 30kg 
  • Reciprocating movement, orbital, reciprocating and orbital combination (quick choice by lever action) depending on model 
  • Platform with 3 fixing rollers and non-slip rubber mat included for 10449882 
  • Complete with ref 10736871 platform 5 fixing rollers and non-slip rubber mat included for 11834251, 11844251, 10059380 
  • Operating condition 5-50 ° C, 85% Hr
Spezifikation
Spezifikation
30 kg
Orbitalschüttler
Rotatest 560
​​15 to 300 rpm
32 kg