Learn More
IKA™ Orbitalschüttler
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Modell:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Tragkraft (metrisch):
2 kg
7,5 kg
Display:
LCD-Anzeige
LED-Zeile
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
KS Orbitalschüttler bieten zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, sodass sie fast alle Gefäßformen und -größen aufnehmen können. Die Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
KS130 Modelle sind kleine, laufruhige Orbitalschüttler mit langer Lebensdauer und idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 2 kg.
KS260 Modelle sind kompakte, flache Orbitalschüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7.5 kg.
KS 130/260 Basic:
KS 501 Digital: Labor-Orbitalschüttler mit niedrigem Profil und ansprechendem Design, großer Befestigungsfläche und einer Ladekapazität bis 15 kg.
KS130 Modelle sind kleine, laufruhige Orbitalschüttler mit langer Lebensdauer und idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 2 kg.
KS260 Modelle sind kompakte, flache Orbitalschüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7.5 kg.
KS 130/260 Basic:
- Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
- Die LED-Zeilenanzeige zeigt die Drehzahl- und Zeiteinstellung an.
- Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
- Eine digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitschaltuhr und Betriebsarten.
- Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
- Mit integrierter Endpunktpositionierung (für automatisierte robotergesteuerte Probenahme)
- Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
KS 501 Digital: Labor-Orbitalschüttler mit niedrigem Profil und ansprechendem Design, großer Befestigungsfläche und einer Ladekapazität bis 15 kg.
- Stufenlose Drehzahlregelung von 0 bis 300 U/min
- Digital-Display
- 30 mm Schüttelhub
- Ideal für Gefäße mit einem Volumen von über 250 ml (Rundkolben, Erlenmeyerkolben, Kulturkolben und Kulturflaschen)
- Ideal für biologische und mikrobiologische Wachstumstests und für die Herstellung von Stammlösungen
- Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
- Mit Zeitschaltuhr
Spezifikation
Spezifikation
| Tragkraft (metrisch) | 2 kg |
| Drehzahlbereich | 80 bis 800 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C bis 50°C |
| Wirkleistung | 45 W |
| Produkttyp | Orbitalschüttler |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 316 mm |
| Höhe (metrisch) | 98 mm |
| Breite (metrisch) | 270 mm |
| Gewicht (metrisch) | 8,8 kg |
| Mehr anzeigen |