Learn More
IKA™ Orbitalschüttler
GREENER_CHOICE
Nimmt dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten fast alle Gefäßformen und -größen auf. IKA™ Orbitalschüttler sind in verschiedenen Modellen mit den entsprechenden Funktionen für unterschiedliche wissenschaftliche Ansprüche erhältlich.
Marke:  IKA™ 0002980100
2657.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10449792
  • 2797.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
KS Orbitalschüttler bieten zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, sodass sie fast alle Gefäßformen und -größen aufnehmen können. Die Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
KS130 Modelle sind kleine, laufruhige Orbitalschüttler mit langer Lebensdauer und idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 2 kg.
KS260 Modelle sind kompakte, flache Orbitalschüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7.5 kg.
KS 130/260 Basic:
  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • Die LED-Zeilenanzeige zeigt die Drehzahl- und Zeiteinstellung an.
KS130/260** Steuerung:
  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • Eine digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitschaltuhr und Betriebsarten.
  • Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
  • Mit integrierter Endpunktpositionierung (für automatisierte robotergesteuerte Probenahme)
  • Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
**Sonderausführung mit umgekehrter Drehrichtung auf Anfrage
KS 501 Digital: Labor-Orbitalschüttler mit niedrigem Profil und ansprechendem Design, großer Befestigungsfläche und einer Ladekapazität bis 15 kg.
  • Stufenlose Drehzahlregelung von 0 bis 300 U/min
  • Digital-Display
  • 30 mm Schüttelhub
  • Ideal für Gefäße mit einem Volumen von über 250 ml (Rundkolben, Erlenmeyerkolben, Kulturkolben und Kulturflaschen)
  • Ideal für biologische und mikrobiologische Wachstumstests und für die Herstellung von Stammlösungen
  • Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
  • Mit Zeitschaltuhr
Spezifikation
Spezifikation
2 kg
5°C bis 50°C
Orbitalschüttler
316 mm
270 mm
KS 130 Control
5 bis 50 min
80 bis 800 U/min
45 W
50/60 Hz
98 mm
8,8 kg
LED-Zeile